2-Metilpirazina ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
M0736-25ML M0736-250ML
TCIAM0736-25MLEA 25 EUR
TCIAM0736-25ML TCIAM0736-250ML
2-Metilpirazina ≥98.0% (por GC)
2-Metilpirazina
Formula: C₅H₆N₂
MW: 94,12 g/mol
Pto. Ebullición: 135°C
Pto. de fusión: -29°C
Densidad: 1,03 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 50°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006142
Núm. CAS: 109-08-0
EINECS: 203-645-8
UN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=310d3ae6eb3889ee2779637bc9f36a98f60e62b4&vid=310d3ae6eb3889ee2779637bc9f36a98f60e62b4&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %