2,3-Dimetilpirazina ≥98.0% (por GC)

Proveedor: TCI
Atención

D1525-25ML D1525-5ML
TCIAD1525-25MLEA 65 EUR
TCIAD1525-25ML TCIAD1525-5ML
2,3-Dimetilpirazina ≥98.0% (por GC)
2,3-Dimetilpirazina
Formula: C₆H₈N₂
MW: 108.14 g/mol
Pto. Ebullición: 156°C
Pto. de fusión: -12
Densidad: 1
Pto. de inflamación: 57°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006144
Núm. CAS: 5910-89-4
EINECS: 227-630-0
UN: 1993
ADR: 3 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2aaab9236fb72588a9a4944248b5846b20ac9cdc&vid=2aaab9236fb72588a9a4944248b5846b20ac9cdc&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR