1,2-Di(4-piridil)etileno ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
D0276-10G D0276-25G
TCIAD0276-10GEA 235 EUR
TCIAD0276-10G TCIAD0276-25G
1,2-Di(4-piridil)etileno ≥98.0% (by GC, titration analysis)
1,2-Di(4-piridil)etileno
Formula: C₁₂H₁₀N₂
Número MDL: MFCD00006448
Núm. CAS: 13362-78-2
EINECS: 236-432-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 149.0 to 153.0 deg-C