4,4'-Bipiridilo ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 4,4'-Bipiridina
B0469-25G B0469-100G
TCIAB0469-25GEA 50 EUR
TCIAB0469-25G TCIAB0469-100G
4,4'-Bipiridilo ≥98.0% (by GC, titration analysis)
4,4'-Bipiridilo
Formula: C₁₀H₈N₂
MW: 156,19 g/mol
Pto. Ebullición: 161°C
Pto. de fusión: 78 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006416
Núm. CAS: 553-26-4
EINECS: 209-036-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Índice Merck: 14,03348
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cbdb5d49cb29c7890675ce42653d3a6fe3e6a623&vid=cbdb5d49cb29c7890675ce42653d3a6fe3e6a623&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in Methanol almost transparency
Melting point 111.0 to 114.0 deg-C