Bromuro de (1-heptil)trifenilfosfonio ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
H0545-25G
H0545-500G
TCIAH0545-25GEA
38
EUR
TCIAH0545-25G
TCIAH0545-500G
Bromuro de (1-heptil)trifenilfosfonio ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Bromuro de (1-heptil)trifenilfosfonio
Formula:
H₃C(CH₂)₆P(C₆H₅)₃Br Pto. de fusión: 176…177 °C |
Número MDL:
MFCD00050249 Núm. CAS: 13423-48-8 EINECS: 236-539-5 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystaline |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Argentmetric Titration) | min. 98.0 % |
Solubility in Methanol | almost transparency |