Bromuro de (1-hexil)trifenilfosfonio ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Hexyltriphenylphosphonium bromide
H0540-25G H0540-500G H0540-100G
TCIAH0540-25GEA 40 EUR
TCIAH0540-25G TCIAH0540-500G TCIAH0540-100G
Bromuro de (1-hexil)trifenilfosfonio ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Bromuro de (1-hexil)trifenilfosfonio
Formula: H₃C(CH₂)₅P(C₆H₅)₃Br
MW: 427,36 g/mol
Pto. de fusión: 198…200 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011860
Núm. CAS: 4762-26-9
EINECS: 225-301-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=afcc5ae41b09f7b3a38d31aeccb687bfeea34a22&vid=afcc5ae41b09f7b3a38d31aeccb687bfeea34a22&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 199.0 to 204.0 deg-C
Solubility in Water almost transparency