Ácido (2,5-dimetoxifenil)acético ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
D1445-25G D1445-5G
TCIAD1445-25GEA 145 EUR
TCIAD1445-25G TCIAD1445-5G
Ácido (2,5-dimetoxifenil)acético ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Ácido (2,5-dimetoxifenil)acético
Formula: (C₆H₃(OCH₃)₂)CH₂COOH
MW: 196.2 g/mol
Pto. Ebullición: 327
Pto. de fusión: 123
Número MDL: MFCD00004322
Núm. CAS: 1758-25-4
EINECS: 217-151-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c9626f3245c4e6aac999b2cee0ab8f6560cc0800&vid=c9626f3245c4e6aac999b2cee0ab8f6560cc0800&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 123.0 to 126.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency