Ácido (2-cloro-6-fluorofenil)acético ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
C1126-25G C1126-5G
TCIAC1126-25GEA 87 EUR
TCIAC1126-25G TCIAC1126-5G
Ácido (2-cloro-6-fluorofenil)acético ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Ácido (2-cloro-6-fluorofenil)acético
Formula: (C₆H₃ClF)CH₂COOH
Pto. Ebullición: 289 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 120…123 °C
Densidad: 1 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004319
Núm. CAS: 37777-76-7
EINECS: 253-661-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a29803b9c0c360c731808081707f321dbd6bb2bd&vid=a29803b9c0c360c731808081707f321dbd6bb2bd&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 120.0 to 125.0 deg-C