(2-Clorofenil)acetato de metilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: (2-Chlorophenyl)acetic acid methyll ester, Methyl 2-chlorophenylacetate, Methyl (2-Chlorophenyl)acetate, Methyl (2-chlorophenyl)acetate
C1740-100G C1740-25G
TCIAC1740-100GEA 72 EUR
TCIAC1740-100G TCIAC1740-25G
(2-Clorofenil)acetato de metilo ≥98.0% (por GC)
(2-Clorofenil)acetato de metilo
Formula: (C₆H₄Cl)CH₂COOCH₃
MW: 184,62 g/mol
Pto. Ebullición: 128°C
Número MDL: MFCD00137445
Núm. CAS: 57486-68-7
EINECS: 260-764-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bdacec3719222189457ec3ced096373566092707&vid=bdacec3719222189457ec3ced096373566092707&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %