Ácido (2-fluorofenil)acético ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
F0205-25G F0205-5G
TCIAF0205-25GEA 64 EUR
TCIAF0205-25G TCIAF0205-5G
Ácido (2-fluorofenil)acético ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Formula: (C₆H₄F)CH₂COOH
Pto. Ebullición: 263 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 64 °C
Número MDL: MFCD00004315
Núm. CAS: 451-82-1
EINECS: 207-196-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9e2f0d4f744b0fb7486d65fdcfbc5d141d0a72fc&vid=9e2f0d4f744b0fb7486d65fdcfbc5d141d0a72fc&prid=web&clid=SAPDAM