(±)-2-Fenil-1-propanol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
P0813-25ML P0813-500ML
TCIAP0813-25MLEA 23 EUR
TCIAP0813-25ML TCIAP0813-500ML
(±)-2-Fenil-1-propanol ≥98.0% (por GC)
(±)-2-Fenil-1-propanol
Formula: C₆H₅CH(CH₃)CH₂OH
Pto. Ebullición: 223°C
Pto. de fusión: –37 °C
Densidad: 1 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 94°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004736
Núm. CAS: 1123-85-9
EINECS: 214-379-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0ed8a69c92257353cb64c06069f202e9139344b5&vid=0ed8a69c92257353cb64c06069f202e9139344b5&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %