1-Fenil-2-propanol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
P0215-25G P0215-5G
TCIAP0215-25GEA 115 EUR
TCIAP0215-25G TCIAP0215-5G
1-Fenil-2-propanol ≥98.0% (por GC)
1-Fenil-2-propanol
Formula: C₆H₅CH₂CH(OH)CH₃
Pto. Ebullición: 213°C
Pto. de fusión: 65…67 °C
Densidad: 0,997 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 85°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004540
Núm. CAS: 698-87-3
EINECS: 211-821-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5c0a4755ed8282e012eea5a0355eb7860d27dc80&vid=5c0a4755ed8282e012eea5a0355eb7860d27dc80&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %