1,2-Difeniletano ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: Dibencilo
B0459-25G B0459-500G B0459-100G
TCIAB0459-25GEA 24 EUR
TCIAB0459-25G TCIAB0459-500G TCIAB0459-100G
1,2-Difeniletano ≥99.0% (por GC)
1,2-Difeniletano
Formula: (C₆H₅)CH₂CH₂(C₆H₅)
MW: 182.27 g/mol
Pto. Ebullición: 284
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004796
Núm. CAS: 103-29-7
EINECS: 203-096-4
Índice Merck: 14,01198
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=51cd6890890aff71d2194725abcb524caed2e393&vid=51cd6890890aff71d2194725abcb524caed2e393&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 50.0 to 53.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency