D-(-)-Sorbitol ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: D(-)-Glucitol
S0065-25G S0065-500G
TCIAS0065-25GEA 17 EUR
TCIAS0065-25G TCIAS0065-500G
D-(-)-Sorbitol ≥97.0% (por GC)
D-(-)-Sorbitol
Formula: HOH₂C(CH(OH))₄CH₂OH
Pto. Ebullición: 200°C
Pto. de fusión: 94…98 °C
Densidad: 1,524 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: ≥ 100 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004708
Núm. CAS: 50-70-4
EINECS: 200-061-5
Índice Merck: 14,08725
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0723a28bc08683d1b0acc20d82babb4a39125057&vid=0723a28bc08683d1b0acc20d82babb4a39125057&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Specific rotation [a]20/D +102 to +110 deg (C=0.4, Acidified (NH4)6Mo7O24)
Solubility in Water almost transparency