L(+)-Isoleucina ≥98.0% (by titrimetric analysis), en cristales
Proveedor: TCI
Sinónimos:
Ile, I, (2S,3S)-(+)-Isoleucina
I0181-25G
I0181-500G
I0181-100G
TCIAI0181-25GEA
17
EUR
TCIAI0181-25G
TCIAI0181-500G
TCIAI0181-100G
L(+)-Isoleucina ≥98.0% (by titrimetric analysis), en cristales
L(+)-Isoleucina
Formula:
H₃CCH₂CH(CH₃)CH(NH₂)COOH Pto. de fusión: 279…280 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00064222 Núm. CAS: 73-32-5 EINECS: 200-798-2 Índice Merck: 14,05179 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Specific rotation [a]20/D | +38.0 to +43.0 deg (C=4, 6mol/L HCl) |