Ácido (3,4,5-trimetoxifenil)acético ≥98.0% (by GC, titration analysis)

Proveedor: TCI
Atención

Sinónimos: 3,4,5-Trimethoxyphenylacetic acid

T1105-25G T1105-5G
TCIAT1105-25GEA 148 EUR
TCIAT1105-25G TCIAT1105-5G
Ácido (3,4,5-trimetoxifenil)acético ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Ácido (3,4,5-trimetoxifenil)acético
Formula: (C₆H₂(OCH₃)₃)CH₂COOH
MW: 226,23 g/mol
Pto. Ebullición: 352 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 117…120 °C
Número MDL: MFCD00004336
Núm. CAS: 951-82-6
EINECS: 213-456-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=71ecea83a5135c8bca4aa76d8aa1f24f455ee0de&vid=71ecea83a5135c8bca4aa76d8aa1f24f455ee0de&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 117.0 to 121.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR