Ácido (3,4-diclorofenil)acético ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
D1813-25G D1813-500G
TCIAD1813-25GEA 36 EUR
TCIAD1813-25G TCIAD1813-500G
Ácido (3,4-diclorofenil)acético ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Ácido (3,4-diclorofenil)acético
Formula: (C₆H₃Cl₂)CH₂COOH
Pto. Ebullición: 314 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 91…92 °C
Número MDL: MFCD00004333
Núm. CAS: 5807-30-7
EINECS: 227-368-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=110ead11933bbc93d83adc958fb9713bc25c8dcb&vid=110ead11933bbc93d83adc958fb9713bc25c8dcb&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 88.0 to 91.0 deg-C