Ácido (3,4-difluorofenil)acético ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 3,4-Difluorophenylacetic acid
D3771-1G D3771-5G
TCIAD3771-1GEA 16 EUR
TCIAD3771-1G TCIAD3771-5G
Ácido (3,4-difluorofenil)acético ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Ácido (3,4-difluorofenil)acético
Formula: (C₆H₃F₂)CH₂COOH
Pto. Ebullición: 259 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 40…42 °C
Número MDL: MFCD00010002
Núm. CAS: 658-93-5
EINECS: 211-527-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=009a297fe0d89b1cb5f46f1caff366f85c13ee1e&vid=009a297fe0d89b1cb5f46f1caff366f85c13ee1e&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystaline
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Melting point 48.0 to 52.0 deg-C