Ácido (3,5-bis(trifluorometil)fenil)acético ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
B1976-1G B1976-5G
TCIAB1976-1GEA 26 EUR
TCIAB1976-1G TCIAB1976-5G
Ácido (3,5-bis(trifluorometil)fenil)acético ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Ácido (3,5-bis(trifluorometil)fenil)acético
Formula: (C₆H₃(CF₃)₂)CH₂COOH
Pto. Ebullición: 276 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 121…125 °C
Número MDL: MFCD00009908
Núm. CAS: 85068-33-3
EINECS: 285-295-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=92150c95cb45310b4d82083a350f742f5c0c2aff&vid=92150c95cb45310b4d82083a350f742f5c0c2aff&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Melting point 125.0 to 129.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity