Ácido (3,5-difluorofenil)acético ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
D3462-1G D3462-5G
TCIAD3462-1GEA 21 EUR
TCIAD3462-1G TCIAD3462-5G
Ácido (3,5-difluorofenil)acético ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Ácido (3,5-difluorofenil)acético
Formula: (C₆H₃F₂)CH₂COOH
Número MDL: MFCD00010316
Núm. CAS: 105184-38-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=db5547c2a354dd50bd6b5ccf823d73d23277adb8&vid=db5547c2a354dd50bd6b5ccf823d73d23277adb8&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 67.0 to 81.0 deg-C