Ácido (α-α-α-trifluoro-3-tolil)acetico ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Ácido (3-(trifluorometil)fenil)acético
T1662-25G T1662-5G
TCIAT1662-25GEA 122 EUR
TCIAT1662-25G TCIAT1662-5G
Ácido (α-α-α-trifluoro-3-tolil)acetico ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Ácido (α-α-α-trifluoro-3-tolil)acetico
Formula: (C₆H₄(CF₃))CH₂COOH
MW: 204.15 g/mol
Número MDL: MFCD00004339
Núm. CAS: 351-35-9
EINECS: 206-511-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4f99eab6b9545e3842b4fdd54d609a3fd85267c7&vid=4f99eab6b9545e3842b4fdd54d609a3fd85267c7&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 76.0 to 79.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency