Ácido (3-clorofenil)acético ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
C1055-25G C1055-5G
TCIAC1055-25GEA 58 EUR
TCIAC1055-25G TCIAC1055-5G
Ácido (3-clorofenil)acético ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Ácido (3-clorofenil)acético
Formula: (C₆H₄Cl)CH₂COOH
Pto. Ebullición: 292 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 78…79 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004332
Núm. CAS: 1878-65-5
EINECS: 217-520-0
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a627108335dde93e747b4a87477cfaab674ed9d6&vid=a627108335dde93e747b4a87477cfaab674ed9d6&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 77.0 to 81.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency