Ácido (3-fluorofenil)acético ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
F0216-25G F0216-5G
TCIAF0216-25GEA 113 EUR
TCIAF0216-25G TCIAF0216-5G
Ácido (3-fluorofenil)acético ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Ácido (3-fluorofenil)acético
Formula: (C₆H₄F)CH₂COOH
Pto. Ebullición: 125°C
Pto. de fusión: 44…45,2 °C
Número MDL: MFCD00004331
Núm. CAS: 331-25-9
EINECS: 206-360-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d467a9efafc47a89531d16fc32394b4fc24134a8&vid=d467a9efafc47a89531d16fc32394b4fc24134a8&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 45.0 to 49.0 deg-C