3-Fenil-1-propanol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 3-Phenyl-1-Propanol
P0214-25ML P0214-500ML
TCIAP0214-25MLEA 16 EUR
TCIAP0214-25ML TCIAP0214-500ML
3-Fenil-1-propanol ≥98.0% (por GC)
3-Fenil-1-propanol
Formula: (C₆H₅)CH₂CH₂CH₂OH
Pto. Ebullición: 236°C
Pto. de fusión: –18 °C
Densidad: 1,01 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 109°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002950
Núm. CAS: 122-97-4
EINECS: 204-587-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cbc638bb1163a465139d930b025fcaf144596b99&vid=cbc638bb1163a465139d930b025fcaf144596b99&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %