Ácido (4-bromofenil)acético ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
B1296-25G B1296-250G
TCIAB1296-25GEA 37 EUR
TCIAB1296-25G TCIAB1296-250G
Ácido (4-bromofenil)acético ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Ácido (4-bromofenil)acético
Formula: (C₆H₄Br)CH₂COOH
Pto. Ebullición: 326 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 94…98 °C
Número MDL: MFCD00004342
Núm. CAS: 1878-68-8
EINECS: 217-523-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dbf1272a8dae848993b1e3f260f735365fe26f09&vid=dbf1272a8dae848993b1e3f260f735365fe26f09&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 115.0 to 121.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency