Ácido (4-clorofenil)acético ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2-(4-Chlorophenyl)acetic acid, p-Chlorophenylacetic Acid
C0914-25G C0914-500G
TCIAC0914-25GEA 30 EUR
TCIAC0914-25G TCIAC0914-500G
Ácido (4-clorofenil)acético ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Ácido (4-clorofenil)acético
Formula: (C₆H₄Cl)CH₂COOH
MW: 170,6 g/mol
Pto. Ebullición: 292 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 101…104 °C
Densidad: 1,43 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004344
Núm. CAS: 1878-66-6
EINECS: 217-521-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bdcaff787dc25bbcaab598094c674e55778b4e9f&vid=bdcaff787dc25bbcaab598094c674e55778b4e9f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Melting point 105.0 to 108.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency