(4-Clorofenil)acetato de metilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
M2039-25G M2039-5G
TCIAM2039-25GEA 68 EUR
TCIAM2039-25G TCIAM2039-5G
(4-Clorofenil)acetato de metilo ≥98.0% (por GC)
(4-Clorofenil)acetato de metilo
Formula: (C₆H₄Cl)CH₂COOCH₃
Pto. Ebullición: 115°C
Número MDL: MFCD00032743
Núm. CAS: 52449-43-1
EINECS: 257-927-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=21b940b3d82baa48b17cc6dc62e3ecdb02fbc299&vid=21b940b3d82baa48b17cc6dc62e3ecdb02fbc299&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %