Ácido (4-fluorofenil)acético ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
F0206-250G F0206-5G F0206-25G
TCIAF0206-250GEA 373 EUR
TCIAF0206-250G TCIAF0206-5G TCIAF0206-25G
Ácido (4-fluorofenil)acético ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Ácido (4-fluorofenil)acético
Formula: (C₆H₄F)CH₂COOH
Pto. Ebullición: 164°C
Pto. de fusión: 84…85 °C
Número MDL: MFCD00004343
Núm. CAS: 405-50-5
EINECS: 206-972-4
Índice Merck: 13,04204
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c653cdc623b8d3df2845e8255589a2c0dda7c69f&vid=c653cdc623b8d3df2845e8255589a2c0dda7c69f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 83.0 to 86.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency