4-Fenil-1-butanol ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
P1275-25ML P1275-5ML
TCIAP1275-25MLEA 104 EUR
TCIAP1275-25ML TCIAP1275-5ML
4-Fenil-1-butanol ≥95.0% (por GC)
4-Fenil-1-butanol
Formula: (C₆H₅)(CH₂)₃CH₂OH
Pto. Ebullición: 140°C
Densidad: 0,975 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002971
Núm. CAS: 3360-41-6
EINECS: 222-128-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c55f7055592d52a187544d8dc116b723d1f265e7&vid=c55f7055592d52a187544d8dc116b723d1f265e7&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %