Ácido (4-hidroxifenil)acético ≥99.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 4-Hydroxyphenylacetic Acid
H0290-25G H0290-500G H0290-100G
TCIAH0290-25GEA 16 EUR
TCIAH0290-25G TCIAH0290-500G TCIAH0290-100G
Ácido (4-hidroxifenil)acético ≥99.0% (by GC, titration analysis)
Ácido (4-hidroxifenil)acético
Formula: (C₆H₄(OH))CH₂COOH
MW: 152.15 g/mol
Pto. Ebullición: 347
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004347
Núm. CAS: 156-38-7
EINECS: 205-851-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ff306a7d22d97fbae3f35eea6bca0c376dfa515e&vid=ff306a7d22d97fbae3f35eea6bca0c376dfa515e&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
Melting point 149.0 to 153.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency