Ácido (4-metoxifenil)acético ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 4-Methoxyphenylacetic acid
M0742-25G M0742-500G M0742-100G
TCIAM0742-25GEA 16 EUR
TCIAM0742-25G TCIAM0742-500G TCIAM0742-100G
Ácido (4-metoxifenil)acético ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Ácido (4-metoxifenil)acético
Formula: (C₆H₄(OCH₃))CH₂COOH
MW: 166.18 g/mol
Pto. Ebullición: 305°C
Pto. de inflamación: 193
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004345
Núm. CAS: 104-01-8
EINECS: 203-166-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=60fbbf34c08a9201aa19971b12f2636ceaf79b13&vid=60fbbf34c08a9201aa19971b12f2636ceaf79b13&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 85.0 to 88.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity