Ácido (4-nitrofenil)acético ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 4-Nitrophenylacetic acid
N0227-25G N0227-500G
TCIAN0227-25GEA 19 EUR
TCIAN0227-25G TCIAN0227-500G
Ácido (4-nitrofenil)acético ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Ácido (4-nitrofenil)acético
Formula: (C₆H₄(NO₂))CH₂COOH
MW: 181.15 g/mol
Número MDL: MFCD00007383
Núm. CAS: 104-03-0
EINECS: 203-168-5
Índice Merck: 14,06621
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=489095b970a865a57cee5c8b8cfd097bc2e62d39&vid=489095b970a865a57cee5c8b8cfd097bc2e62d39&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Green to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 153.0 to 157.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity