Ácido (4-bifenil)acético ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)

Proveedor: TCI
Peligro

Sinónimos: 4-Biphenylacetic acid

B1278-25G B1278-250G
TCIAB1278-25GEA 34 EUR
TCIAB1278-25G TCIAB1278-250G
Ácido (4-bifenil)acético ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Ácido (4-bifenil)acético
Formula: (C₆H₅C₆H₅)CH₂COOH
MW: 212.25 g/mol
Pto. Ebullición: 365
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004351
Núm. CAS: 5728-52-9
EINECS: 227-233-2
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Índice Merck: 14,03316
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=70a1a7a6e3648963ae602ef107ae31299da714c0&vid=70a1a7a6e3648963ae602ef107ae31299da714c0&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 161.0 to 165.0 deg-C


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR