Alcohol bencidrilico ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
D0898-25G D0898-500G
TCIAD0898-25GEA 16 EUR
TCIAD0898-25G TCIAD0898-500G
Alcohol bencidrilico ≥99.0% (por GC)
Alcohol bencidrilico
Formula: C₁₃H₁₂O
Pto. Ebullición: 297 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 63…64 °C
Densidad: 1,054 g/cm³ (80 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004488
Núm. CAS: 91-01-0
EINECS: 202-033-8
Índice Merck: 14,01090
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d538f1edeb64975b5552258e8aee5a7c3b864b4d&vid=d538f1edeb64975b5552258e8aee5a7c3b864b4d&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 66.0 to 68.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency