Bromuro de (metil)trifenilfosfonio ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
M0779-100G M0779-25G M0779-500G
TCIAM0779-100GEA 55 EUR
TCIAM0779-100G TCIAM0779-25G TCIAM0779-500G
Bromuro de (metil)trifenilfosfonio ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Bromuro de (metil)trifenilfosfonio
Formula: C₁₉H₁₈BrP
MW: 357.23 g/mol
Pto. de fusión: 232
Número MDL: MFCD00011804
Núm. CAS: 1779-49-3
EINECS: 217-218-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1f00c15a7a934c2f1e43991787ad5c80fb710e49&vid=1f00c15a7a934c2f1e43991787ad5c80fb710e49&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White powder to crystaline
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 233.0 to 238.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency