Difenilmetano ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
D0896-25G
D0896-500G
TCIAD0896-25GEA
17
EUR
TCIAD0896-25G
TCIAD0896-500G
Difenilmetano ≥99.0% (por GC)
Difenilmetano
Formula:
C₁₃H₁₂ Pto. Ebullición: 264 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 22…25 °C Densidad: 0,9985 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004781 Núm. CAS: 101-81-5 EINECS: 202-978-6 UN: 3077 ADR: 9,III Índice Merck: 14,03328 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid |
Purity (GC) | min. 99.0 % |
Freezing point | 24.0 to 26.0 deg-C |
Solubility in Methanol | almost transparency |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...