(R)-(+)-Ácido 2-bromopropionico ≥98.0% (por GC)

Proveedor: TCI
Peligro

Sinónimos: (R)-(+)-2-Bromopropanoic acid

B1756-25G B1756-5G
TCIAB1756-25GEA 264 EUR
TCIAB1756-25G TCIAB1756-5G
(R)-(+)-Ácido 2-bromopropionico ≥98.0% (por GC)
(R)-(+)-Ácido 2-bromopropionico
Formula: H₃CBrCHCOOH
MW: 152,98 g/mol
Pto. Ebullición: 104°C
Pto. de fusión: 25 °C
Densidad: 1,693 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 100°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00145205
Núm. CAS: 10009-70-8
UN: 3265
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2f4e1b6ed5f73b8454defde9acccd775c48b190e&vid=2f4e1b6ed5f73b8454defde9acccd775c48b190e&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Colorless to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Optical purity (GC) min. 95.0 ee%

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR