(R)-(+)-Ácido 2-cloropropionico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
C1655-1G C1655-25G C1655-5G
TCIAC1655-1GEA 16 EUR
TCIAC1655-1G TCIAC1655-25G TCIAC1655-5G
(R)-(+)-Ácido 2-cloropropionico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
(R)-(+)-Ácido 2-cloropropionico
Formula: H₃CCHClCOOH
Pto. Ebullición: 185 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –12 °C
Densidad: 1,25 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 101 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064204
Núm. CAS: 7474-05-7
UN: 2511
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6abb16a21d0a5e51a263537f5c8d170511a09d8c&vid=6abb16a21d0a5e51a263537f5c8d170511a09d8c&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Optical purity (GC) min. 96.0 ee%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +12.0 to +16.0 deg (neat)