(R)-(+)-3-Butin-2-ol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
Sinónimos:
(R)-(+)-But-3-in-2-ol
B2909-1G
B2909-5G
TCIAB2909-1GEA
98
EUR
TCIAB2909-1G
TCIAB2909-5G
(R)-(+)-3-Butin-2-ol ≥98.0% (por GC)
(R)-(+)-3-Butin-2-ol
Formula:
C₄H₆O MW: 70.09 g/mol Pto. Ebullición: 103°C Pto. de inflamación: 26°C |
Número MDL:
MFCD00211237 Núm. CAS: 42969-65-3 UN: 2929 ADR: 6.1 II |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Light orange to Yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Optical purity (GC) | min. 98.0 ee% |
Specific rotation [a]20/D | +44.0 to +49.0 deg (neat) |