(R)-(-)-1-Aminopropan-2-ol ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: (R)-(-)-Isopropanolamina
A0974-1G A0974-25G A0974-5G
TCIAA0974-1GEA 16 EUR
TCIAA0974-1G TCIAA0974-25G TCIAA0974-5G
(R)-(-)-1-Aminopropan-2-ol ≥97.0% (by GC, titration analysis)
(R)-(-)-1-Aminopropan-2-ol
Formula: C₃H₉NO
MW: 75,11 g/mol
Pto. Ebullición: 160°C
Pto. de fusión: 24…26 °C
Densidad: 0,95 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00064428
Núm. CAS: 2799-16-8
EINECS: 220-532-9
UN: 3259
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=35aeac77e4f4e4e62972d9192cd003f5cda20fbf&vid=35aeac77e4f4e4e62972d9192cd003f5cda20fbf&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White or Colorles to Yellow to Orange powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Optical purity (GC) min. 98.0 ee%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %