D(-)-Leucina ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
L0027-25G L0027-5G
TCIAL0027-25GEA 68 EUR
TCIAL0027-25G TCIAL0027-5G
D(-)-Leucina ≥98.0% (by titrimetric analysis)
D(-)-Leucina
Formula: C₆H₁₃NO₂
Pto. Ebullición: 226 °C (1013 hPa)
Número MDL: MFCD00063088
Núm. CAS: 328-38-1
EINECS: 206-327-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ead5baabae411434bcb86fb41a44a18d70592e35&vid=ead5baabae411434bcb86fb41a44a18d70592e35&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White powder to crystaline
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -13.5 to -15.5 deg (C=4, 6mol/L HCl)
Solubility in dilute HCl almost transparency