(R)-(-)-2-Octanol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
O0145-25ML
O0145-5ML
TCIAO0145-25MLEA
441
EUR
TCIAO0145-25ML
TCIAO0145-5ML
(R)-(-)-2-Octanol ≥98.0% (por GC)
(R)-(-)-2-Octanol
Formula:
C₈H₁₈O Pto. Ebullición: 175 °C (1013 hPa) Densidad: 0,8201 g/cm³ (20 °C) Pto. de inflamación: 71°C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00064284 Núm. CAS: 5978-70-1 EINECS: 227-777-0 ADR: 3,III Índice Merck: 14,06752 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Specific rotation [a]20/D | -8.0 to -10.0 deg (neat) |