(R)-(-)-2-Pentanol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: (R)-(-)-Propyl methyl carbinol, (R)-(-)-2-Hydroxy pentane, (R)-(-)-Methyl propyl carbinol
P0744-1ML P0744-5ML
TCIAP0744-1MLEA 148 EUR
TCIAP0744-1ML TCIAP0744-5ML
(R)-(-)-2-Pentanol ≥98.0% (por GC)
(R)-(-)-2-Pentanol
Formula: C₅H₁₂O
MW: 88.15 g/mol
Pto. Ebullición: 119°C
Pto. de inflamación: 34°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00065953
Núm. CAS: 31087-44-2
UN: 1105
ADR: 3 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5992cac1e7a52acd6ef68b3556715737f7bedf57&vid=5992cac1e7a52acd6ef68b3556715737f7bedf57&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -12.0 to -15.0 deg (neat)