(R)-(-)-Ácido hidratropico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
P1219-1G P1219-5G
TCIAP1219-1GEA 99 EUR
TCIAP1219-1G TCIAP1219-5G
(R)-(-)-Ácido hidratropico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
(R)-(-)-Ácido hidratropico
Formula: C₉H₁₀O₂
Pto. Ebullición: 257 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 29…32 °C
Densidad: 1,1 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00063140
Núm. CAS: 7782-26-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=760b2dd8d41e2a4f2e97d25f2b6a61d9aca86f89&vid=760b2dd8d41e2a4f2e97d25f2b6a61d9aca86f89&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Optical purity (GC) min. 98.0 ee%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Freezing point 27.0 to 30.0 deg-C