Ácido (R)-(-)-α-metoxifenilacetico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
(R)-(-)-alpha-Methoxyphenylacetic Acid
M0830-1G
M0830-100MG
M0830-5G
TCIAM0830-1GEA
44
EUR
TCIAM0830-1G
TCIAM0830-100MG
TCIAM0830-5G
Ácido (R)-(-)-α-metoxifenilacetico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Ácido (R)-(-)-α-metoxifenilacetico
Formula:
C₉H₁₀O₃ MW: 166,18 g/mol Pto. Ebullición: 130°C Pto. de fusión: 64…67 °C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00004250 Núm. CAS: 3966-32-3 EINECS: 223-580-9 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Optical purity (LC) | min. 98.0 ee% |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 65.0 to 70.0 deg-C |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...