Ditiotreita (Reactivo de Cleland) ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: (R*,R*)-1,4-Dimercaptobutano-2,3-diol, DTT
D1071-1G D1071-25G D1071-5G
TCIAD1071-1GEA 33 EUR
TCIAD1071-1G TCIAD1071-25G TCIAD1071-5G
Ditiotreita (Reactivo de Cleland) ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Ditiotreita (Reactivo de Cleland)
Formula: C₄H₁₀O₂S₂
Pto. Ebullición: 130°C
Pto. de fusión: 42…44 °C
Pto. de inflamación: ≥ 110 °C ()
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00004877
Núm. CAS: 3483-12-3
EINECS: 222-468-7
Índice Merck: 14,03376
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0bd1523edc87c93981d015610c18a5add7a94a23&vid=0bd1523edc87c93981d015610c18a5add7a94a23&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Iodometric Titration) min. 98.0 %
Melting point 41.0 to 45.0 deg-C
Solubility in Water almost transparency