(S)-(+)-1-Aminopropan-2-ol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: (S)-(+)-Isopropanolamina
A0975-1G A0975-5G
TCIAA0975-1GEA 31 EUR
TCIAA0975-1G TCIAA0975-5G
(S)-(+)-1-Aminopropan-2-ol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
(S)-(+)-1-Aminopropan-2-ol
Formula: C₃H₉NO
MW: 75,11 g/mol
Pto. Ebullición: 160°C
Pto. de fusión: –2 °C
Densidad: 0,96 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064429
Núm. CAS: 2799-17-9
EINECS: 220-533-4
UN: 3263
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5466751f4908f7cb816bd83e631a55a420015625&vid=5466751f4908f7cb816bd83e631a55a420015625&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White or Colorless to Almost white or Almost colorless powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Optical purity (GC) min. 99.0 ee%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %