Ácido L(+)-aspartico ≥99.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI EUROPE
Sinónimos:
D
, (S)-(+)-Ácido aspartico
, Asp
TCIAA0546-500GEA
63
EUR
TCIAA0546-500G
TCIAA0546-25G
Ácido L(+)-aspartico ≥99.0% (by titrimetric analysis)
Ácido L(+)-aspartico
Formula:
C₄H₇NO₄ MW: 133,1 g/mol Pto. de fusión: 251 °C |
Número MDL:
MFCD00002616 Núm. CAS: 56-84-8 EINECS: 200-291-6 Índice Merck: 14,00840 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White powder to crystal |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 99.0 % |
Specific rotation [a]20/D | +24.0 to +26.0 deg (C=8, HCl (1+1)) |
Solubility in HCl (1+10) | almost transparency |