L(+)-Asparraguina monohidrato ≥99.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos:
(S)-(+)-Asparagina monohidrato, (S)-(+)-Asparraguina monohidrato, L(+)-Asparagina monohidrato
A0542-25G
A0542-250G
TCIAA0542-25GEA
31
EUR
TCIAA0542-25G
TCIAA0542-250G
L(+)-Asparraguina monohidrato ≥99.0% (by HPLC, titration analysis)
L(+)-Asparraguina monohidrato
Formula:
C₄H₈N₂O₃·1H₂O MW: 150.13 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00151038 Núm. CAS: 5794-13-8 EINECS: 200-735-9 Índice Merck: 14,00837 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 99.0 area% |
Optical purity (LC) | min. 98.0 ee% |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 99.0 % (calcd.on dried substance) |
Drying loss | 11.5 to 12.5 % |