Ácido L(+)-glutámico ≥99.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
G0059-25G
G0059-500G
TCIAG0059-25GEA
18
EUR
TCIAG0059-25G
TCIAG0059-500G
Ácido L(+)-glutámico ≥99.0% (by titrimetric analysis)
Ácido L(+)-glutámico
Formula:
HO₂CCH₂CH₂CH(NH₂)CO₂H Pto. Ebullición: 325 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 160 °C Densidad: 1,538 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00002634 Núm. CAS: 56-86-0 EINECS: 200-293-7 Índice Merck: 14,04469 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White powder to crystal |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 99.0 % |
Specific rotation [a]20/D | +31.5 to +32.5 deg (C=5, HCl (1+5)) |
Solubility in dilute HCl | almost transparency |